Learn More
Bromure de terbium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
151.76€ - 641.19€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013173.09 |
10 g |
151.76€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013173.18 |
50 g |
641.19€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00049571 |
Spécification
Terbium(III) bromide hydrate | |
Cristalline | |
MFCD00049571 | |
99.99% |
170°C (decomposition) | |
(REO) | |
398.65 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-442-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante