Learn More
Bromure de terbium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352268
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00049571
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) bromide hydrate
Point de fusion 170°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 398.65 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™