Learn More
Horst™ Contrôleurs de puissance à régulation de température
459.24€ - 527.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10057051
|
Horst™
041001 |
Contrôleur de puissance Triac électronique | N/A | ||||||
10799812
|
Horst™
41201 |
Électromécanique |
459.24€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Régulateur de puissance• Réglage de la puissance de 0 à 100%
• Peut être connecté à un thermomètre à contact pour régulation à partir de la température du milieu
• Protection acier IP30
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Régulateur de puissance
• 2300 W, 10 A