Learn More
Horst™ Contrôleurs de puissance à régulation de température
Marque: Horst™ 41201
Description
Régulateur électromécanique• Réglage en continu de la puissance 4 à 70%, position fixe 100%
• Protection acier IP30
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Régulateur électromécanique
Spécification
Électromécanique |