Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs de température avec cadran de niveau 5 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les indicateurs de température TMC Hallcrest™ Thermax™ avec cadran à 5 paliers enregistrent la température maximale obtenue en subissant une décoloration irréversible.
Marque:  Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG8D01P1
Code produit. 11700889
  • 19.75€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étiquette ronde sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
  • Abordable et facile à utiliser
  • Adhésive
  • Réponse immédiate.
  • Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
  • Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
  • Tolérances de précision : entre 29 et 99°C (+/-1°C) / entre 100-154°C (+/-1,5°C) / entre 160 et 290°C (+/-1°C).
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs de température avec cadran de niveau 5 Thermax™ > Plage de températures : 232°C à 260°C