Learn More
Thermo Scientific™ Papier pour enregistreur graphique de la température
Utilisez le papier pour enregistreur de température Thermo Scientific™ dans les enregistreurs de température circulaires sur sept jours.
Marque: Thermo Scientific™ 7289
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez le papier pour enregistreur de température Thermo Scientific™ dans les enregistreurs de température circulaires sur sept jours.
- Diamètre de 15,2 cm (6 ″)
- S’utilise avec des enregistreurs graphiques autonomes ou montés sur panneau de commande
Spécification
Papier pour enregistreur graphique | |
Sur pied | |
Archiviste | |
6 po |
-200°C à 0°C | |
Enregistreurs graphiques sur pieds ou encastrés | |
7 jours | |
15,2 cm |