Learn More
Thermo Scientific™ Papier pour enregistreur graphique de la température
Utilisez le papier pour enregistreur de température Thermo Scientific™ dans les enregistreurs de température circulaires sur sept jours.
76.78€ - 109.55€
Spécification
Type | Papier pour enregistreur graphique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Enregistreurs graphiques sur pieds ou encastrés |
Options de surveillance | Archiviste |
Autonomie statique | 7 jours |
Diamètre (impériale) | 6 po |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11888773
|
Thermo Scientific™
6184 |
–40°C à +25°C |
76.78€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10354557
|
Thermo Scientific™
7289 |
-200°C à 0°C |
109.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez le papier pour enregistreur de température Thermo Scientific™ dans les enregistreurs de température circulaires sur sept jours.
- Diamètre de 15,2 cm (6 in)
- S’utilise avec des enregistreurs graphiques autonomes ou montés sur panneau
Spécification
Papier pour enregistreur graphique | |
Archiviste | |
6 po |
Enregistreurs graphiques sur pieds ou encastrés | |
7 jours | |
15,2 cm |