Learn More
Poudre de tellure, -200 de maille, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11356088
Poudre de tellure, -200 de maille, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356088
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11356088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011075.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Odeur Odorless
Aspect Gray powder
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU20K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
Numéro de lotR30K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
Numéro de lotR03K010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
Numéro de lotP15K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
Numéro de lotN16K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number011075.09,011075.30,011075.18
Nom du produit
Poudre de tellure, -200 de maille, 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals >