Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10042910
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-07-3
Formule moléculaire O2Se
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Numéro MDL MFCD00003562
Clé InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
CID PubChem 24007
Nom IUPAC (oxo-λ⁴-tellanylidène)oxidane
SMILES O=[Se]=O
Spécification
Point d’ébullition 1245°C
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) oxide
Point de fusion 733°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire TeO2
Merck Index 15, 9265
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 5.67g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tellurium(IV) oxide