Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tellurium(IV) oxide |
Point de fusion | 733°C |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.995% metal basis |
Formule moléculaire | O2Te |
Numéro MDL | MFCD00011263 |
Synonyme | tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq |
Informations sur la solubilité | Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.