Learn More
Buerkle™ Tige téléscopique
La tige télescopique est un système d’échantillonnage polyvalent équipé d’outils échangeables pour une vaste gamme d’applications.
37.70€ - 150.00€
Spécification
Type de produit | Tige téléscopique |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10396242
|
Buerkle™
5355-0120 |
Réglable de 65 à 120 cm | 2 tiges |
37.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10530053
|
Buerkle™
5355-0250 |
125 à 250 cm | 2 tiges |
48.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15376297
|
Buerkle™
5355-0180 |
70 à 180 cm | 4 tiges |
63.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10376292
|
Buerkle™
5355-0280 |
Réglable de 95 à 280 cm | 4 tiges |
75.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10040822
|
Buerkle™
5355-0300 |
Réglable de 115 à 300 cm | 3 tiges |
105.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10182412
|
Buerkle™
5355-0450 |
Réglable de 165 à 450 cm | 3 tiges |
126.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10244992
|
Buerkle™
5355-0600 |
Réglable de 175 à 600 cm | 4 tiges |
150.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Différents outils peuvent être fixés à la tige télescopique
- Les outils (bécher angulaire, bécher pendule, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
- Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
- Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
- Les tiges télescopiques ne peuvent pas être pivotées radialement, ce qui se traduit par une meilleure manipulation
- Les tiges individuelles ont été fournies avec une butée, ce qui signifie qu’une tige ne peut pas glisser accidentellement hors d’une autre tige
- Tige télescopique 5355-0280, modèle extrêmement court – mais extensible jusqu’à 280 cm. S’adapte à tout type de coffre de voiture !
- Ressorts en acier inoxydable
Specifications
Tige téléscopique | |
Aluminium |