Learn More
Buerkle™ Tige téléscopique
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
125 à 250 cm
70 à 180 cm
Réglable de 115 à 300 cm
Réglable de 165 à 450 cm
Réglable de 175 à 600 cm
Réglable de 65 à 120 cm
Réglable de 95 à 280 cm
Comprend:
2 tiges
3 tiges
4 tiges
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
- Différents outils peuvent être fixés à la tige télescopique
- Les outils (bécher angulaire, bécher pendulaire, porte-flacons, bécher en acier inoxydable et épuisette) sont fixés à la tige télescopique par un joint à clipser
- Idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, de réservoirs, de puits, de cours d’eau ouverts, etc.
- Les profondeurs d’échantillonnage jusqu’à 6 m peuvent être atteintes avec la tige télescopique réglable en aluminium
- Les tiges télescopiques ne peuvent pas être pivotées radialement, ce qui se traduit par une meilleure manipulation
- Les tiges individuelles ont été fournies avec une butée, ce qui signifie qu’une tige ne peut pas glisser accidentellement hors d’une autre tige
- Tige télescopique 5355-0280, modèle extrêmement court – mais extensible jusqu’à 280 cm. S’adapte à tout type de coffre de voiture !
- Ressorts en acier inoxydable
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Tige téléscopique |
| Matériau | Aluminium |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Comprend | 4 tiges |
| À utiliser avec (application) | Industrie et traitement des eaux, idéal pour l’échantillonnage à partir de bains, réservoirs, conduits, cours d’eau ouverts, utilisés avec un échantillonneur télescopique |
| À utiliser avec (équipement) | Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net |
| Longueur (métrique) | Réglable de 95 à 280 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering