Learn More
Restek™ Tedlar Sampling Bags
Lightweight and easy to use sampling bags with polypropylene or stainless-steel valves.
sur devis
Spécification
Type de produit | Tedlar Bag |
---|---|
Certifications/Conformité | EPA, NIOSH, OSHA |
Comprend | Valve and septum |
Matériau | Polypropylene |
Épaisseur (métrique) | 0.050 mm |
Code produit | Marque | Matériau | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13141442
|
Restek™
22052 |
Polypropylene | 5 L |
sur devis
10 pièces |
N/A | ||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
Description
- With septum fitting for syringe sampling or standard spiking
- Continuous sampling temperature up to 107°C; short term (1 to 2 hours) temperature up to 176°C
- Composition: polyvinyl fluoride (PVF) polymer resin
- Thickness: 0.002 in.
- Tensile Strength: 8000psi
- Specific Gravity: 1.7g/mL
Spécification
Tedlar Bag | |
Valve and septum | |
0.050 mm | |
399.2°F | |
8000psi |
EPA, NIOSH, OSHA | |
Polypropylene | |
50cc/m2 x day oxygen, 9 to 57g/m2 x day, water vapor, 172cc/m2 x day carbon dioxide | |
204°C | |
2 mil |