Learn More
Cole-Parmer™ Bains-marie non chauffés en acier inoxydable
Conçus pour être utilisés avec un thermorégulateur Tempette ou Tempunit™ à clipser, ces bains-marie sont parfaits pour maintenir les points de consigne de température sur une longue période. Différentes tailles et profondeurs de chambres de bain sont disponibles pour répondre à vos besoins d’application.
Marque: Cole-Parmer™ 16104-53
460.86 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24307" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en acier inox durable
- Fourni avec un boîtier robuste et résistant aux éclaboussures
- Poignée de transport intégrée pour une sécurité renforcée
- Parois internes en acier inoxydable sans soudure et résistantes à la corrosion pour un nettoyage facile
- Fourni avec une plaque de montage de support pour fixer le thermorégulateur
Spécification
2.1 gal. | |
Bain-marie | |
Tempette à clipser | |
8 à 6 L | |
200°C | |
240 mm | |
300 mm | |
5.9 in. | |
150 mm | |
65 mm |
Acier inoxydable | |
8 L | |
Unheated Water Bath | |
Acier inoxydable | |
265 mm | |
325 mm | |
6.8 in. | |
172 mm | |
2.6 in. | |
5,5 kg |