Learn More
Cole-Parmer™ Bains-marie non chauffés en acier inoxydable
Conçus pour être utilisés avec un thermorégulateur Tempette ou Tempunit™ à clipser, ces bains-marie sont parfaits pour maintenir les points de consigne de température sur une longue période. Différentes tailles et profondeurs de chambres de bain sont disponibles pour répondre à vos besoins d’application.
Marque: Cole-Parmer™ 16101-89
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Fabriqués en acier inox durable
- Fourni avec un boîtier robuste et résistant aux éclaboussures
- Poignée de transport intégrée pour une sécurité renforcée
- Parois internes en acier inoxydable sans soudure et résistantes à la corrosion pour un nettoyage facile
- Fourni avec une plaque de montage de support pour fixer le thermorégulateur
Spécification
6.9 gal. | |
Bain-marie | |
Tempette à clipser | |
26 à 20,5 L | |
200°C | |
505 mm | |
300 mm | |
7.9 in. | |
200 mm | |
65 mm |
Acier inoxydable | |
26 L | |
Unheated Water Bath | |
Acier inoxydable | |
530 mm | |
325 mm | |
8.7 in. | |
222 mm | |
2.6 in. | |
9,5 kg |