Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE présentent une consommation d'énergie réduite, une interface à écran tactile simplifiée, quatre capacités et une conception ergonomique.
Marque: Thermo Scientific™ TDE30086FV
Description
Appartenant à la gamme Standard Performance (STP), les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE, pilotés par la technologie H-Drive, comprennent quatre modèles verticaux, afin de maximiser la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml.La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performance
- Piloté par notre nouvelle interface utilisateur H-DRIVE (Hydrocarbone technology), ce système permet d'économiser 25% d'énergie et de dégagement calorifique en comparaison avec les congélateurs -86°C conventionnels.1
- Développé pour un usage routinier, le retour en température après une ouverture de porte est 20% plus rapide.2
- Un niveau sonore discret en dessous de 53dBA permettant d'installer ce congélateur directement dans un laboratoire et/ou pièce avec du personnel.
- Conforme aux protocoles de validation à +/-10°C pour une température de -80°C avec une stabilité équilibrée
- Les gaz naturel réfrigérants hydrocarbures (HC) reduisent les contraintes de fonctionnement du groupe froid, offrant une fiabilité exceptionnelle et rassurent les utlisateurs quant à la protection de leur échantillons
Simple d'utilisation
- Le H-drive Information Center (HiC) combine : facilité de lecture de la température et simplicité des boutons capacitifs sur un écran de 5,6 pouces
- 4 capacités en cryoboites de hauteur de 5cm (300, 400, 500, 600) répondant aux différents besoins des laboratoires, ainsi que les contraintes de place au sol.
- Tous les modèles proposent 4 portillons internes permettant un accès simplifié aux échantillons, et réduisant leur exposition à la température ambiante de la pièce.
- Amélioration de l'ergonomie générale grâce une nouvelle poignée, contraste élevé de l'écran de fonctionnement et une facilité d'accès aux étagères de stockage
- Compatible avec la plupart des systèmes de rangement incluant la large gamme de racks Thermo Scientific™ pour les cryoboites, microplaques, Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™ tubes.
- Les caractéristiques de sécurité incluent le paramétrage d'alarmes et système de verrouillage des portes
Développement durable
- Fabriqué dans une usine labellisé zéro déchets, ou tout est recyclé, et rien n'est jeté
- Réduction des couts de la consommation des climatiseurs dus à la réduction du dégagement calorifique
- Gaz naturels réfrigérants (HC) et les panneaux d'isolation en mousse expansés à l'eau permet d'être en conformité avec les nouvelles politiques environnementales américaines (SNAP) et européennes (F-GAS), ainsi qu'aux autres normes attenantes au développement durable.
Notes :
- Données internes de comparaison : 11,2 kWh/jour pour un TDE60086V contre 14,9 kWh/jour pour un UXF600. Données disponible sur les fiches techniques des appareils
- Ces données (classiques) font suite à des tests internes réalisés à une température ambiante de 20°C. Protocole standard de validation a +/-10°C
Prestations de service
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific série TDE, capacité de 300 boîtes, 230 V, 50 Hz | |
14,9 pied cube | |
-50°C à -86°C | |
1 | |
Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP) | |
3 | |
57 kg | |
Vertical | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
38,5 x 23 x 78 in (97,7 x 58,4 x 198,1 cm) | |
Alarme, enregistreur | |
Surveillance externe / compatibilité Cloud ; 4 à 20 mA, RS485, contacts secs | |
5,9/10 A | |
230 V | |
50 Hz | |
30,000 x 2 ml | |
R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape) | |
323 kg | |
282 kg | |
6 |
Congélateur à ultra-basse température, vertical | |
422 l | |
1 (extérieur), 4 (intérieur) | |
4 | |
Acier inoxydable | |
125 lb | |
CE | |
HIC 5,6 po, affichage à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs | |
Manuel | |
28,3 x 17,8 x 51,2 in (71,9 x 45,2 x 130,1 cm) | |
Oui | |
Compatible Smart-Vue | |
UE | |
230 V 50 Hz | |
Éconergétique | |
Compresseur H-Drive | |
712 lb | |
622 lb | |
Boîtes de 2 po (300) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
- Les données sont représentatives des performances et ne constituent pas des spécifications de produits publiées. Les résultats ne doivent pas être référencés lors du développement de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique du client.
- Les performances du congélateur varient en fonction du volume du produit client, du format de stockage, des conditions de fonctionnement, de la méthodologie de test et de la maintenance recommandée
- Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions dans cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations contenues dans le présent document.