Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix RT-qPCR TaqPath™ 1-Step, CG
Le Master Mix TaqPath One-Step RT-qPCR TaqPath™, CG, est conçu pour la détection robuste et reproductible des pathogènes en une étape et pour les expressions géniques.
1956.00€ - 3755.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
Forme | Liquide |
Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
Polymérase | ADN polymérase Fast |
Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410704
|
Applied Biosystems™
A15299 |
5 x 1 ml |
1956.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420704
|
Applied Biosystems™
A15300 |
1 x 10 ml |
3755.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Haute sensibilité pour détecter les cibles à faible copie avec des résultats CT reproductibles
- 6 échelles dynamique avec des applications d’ARN, d’ADN et de multiplexage
- Tolérance des inhibiteurs couramment présents dans les échantillons cliniques
- Marqué “pour utilisation en laboratoire”
Spécification
Amorce-sonde | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Rapide ou standard | |
ROX (pré-mélangé) | |
M-MLV | |
4X | |
ARN, ADNc, ADN |
Liquide | |
ADN polymérase Fast | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, 7500 Fast Dx System, QuantStudio™ Dx | |
TaqPath™ | |
Expression génétique, Détection des virus | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée |
Pour un usage en laboratoire.