Learn More
Applied Biosystems™ Dosages du nombre de copies TaqMan™
Dosages du nombre de copies TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4400292
523.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les dosages préconçus du nombre de copies TaqMan™ sont parfaits pour l’analyse de la variation du nombre de copies (CNV) et des régions plus petites dans les génomes humains et murins. La CNV désigne un polymorphisme important associé à des maladies telles que le cancer, les maladies immunitaires et les troubles neurologiques ainsi qu’au métabolisme des médicaments.
Spécification
Néant | |
1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
|
Congelé | |
Rapide | |
Emballage durable | |
FAM | |
Dosages du nombre de copies | |
Sans DNase, sans RNase | |
Température ambiante | |
20X | |
750 μl |
Néant | |
Amorce-sonde | |
qPCR | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
FAM (5’), MGB (Minor Groove Binder) (3’) | |
TaqMan™ | |
Extraction en phase solide (SPE) | |
750, 1500 réactions | |
Humaine | |
1500 réactions |
Protocol: CopyCaller™ Software (English )
Version: 4400042 Rev C
Taille: 2.8 MB
Protocol: TaqMan® Copy Number Reference Assays (English )
Version: 29 Oct 2010
Taille: 115.1 kB
Protocol: TaqMan® Copy Number Assays, Custom Plus TaqMan® Copy Number Assays, and Custom TaqMan® Copy Number Assays (English )
Version: 4401779 VERSION 29 Oct 2010
Taille: 224.4 kB
User Guide: TaqMan Copy Number Assays (English)
Version: F
Taille: 471.1 kB
Quick Reference: TaqMan Copy Number Assays
Version: D
Taille: 225.4 kB
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Version: A.0
Taille: 883.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Dosages du nombre de copies TaqMan™ > 750 μl