Learn More
Invitrogen™ Kit TaqMan™ Cells-to-CT™ Express
GREENER_CHOICE
Le kit TaqMan Cells-to-CT Express est un système complet de lysats cellulaires conçu pour l'analyse de l'expression génique directement à partir de cellules cultivées sans purification de l'ARN.
Marque:  Invitrogen™ A57988
Code produit. 17857038
  • 21100.00€ / 2500 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Express Lysis Solution (room temperature or 4°C), Express ezDNase (-20°C), SuperScript IV VILO Master Mix (-20°C), SuperScript IV VILO No RT Control (-20°C), TaqMan Fast Advanced Master Mix (4°C)
Liquide
Élevé
5 min. (Fast)
Yes
ROX
Frozen, Dry Ice
Gene Expression
2500 réactions
Mammalian Cells
Bulk kit includes Lysis and RT-qPCR reagents
Amorce-sonde
Kit
2-step RT-qPCR
Less hazardous, less waste
Direct Cell Lysis RT-qPCR
2500 reactions
cDNA
Direct cell lysis
RNA
10-100,000 Cells
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2909552 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberA57988
Numéro de lot2956905 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA57988
Numéro de lot2971879 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA57988
Numéro de lot2971884 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA57988
Numéro de lot2997430 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA57988
Nom du produit
Invitrogen™ Kit TaqMan™ Cells-to-CT™ Express > 2500 réactions
Usage exclusivement réservé à la recherche.