Learn More
Kartell™ Raccords de tuyaux coniques
Les sectionneurs en PE offrent une alternative rapide, flexible et sûre aux adaptateurs coûteux. Les raccords de tuyaux coniques Kartell™ assemblent étroitement les tuyaux en verre, caoutchouc ou plastique.
90.05€ - 150.00€
Spécification
Type de produit | Couplage de tuyau |
---|---|
Certifications/Conformité | CE/IVD |
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec | Tuyaux en verre, en caoutchouc ou en plastique |
Quantité d’emballage | 100 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12583307
|
Kartell™
0053600 |
Taille d’alésage : 7,3 mm | 100 |
150.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12543297
|
Kartell™
0043400 |
Taille d’alésage de 1,6 mm | 100 |
90.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conçus pour le raccordement de tuyaux en verre, caoutchouc ou plastique
- Le connecteur assure un raccordement étroit
- Remplace les adaptateurs coûteux
Spécification
Couplage de tuyau | |
Polyéthylène | |
100 |
CE/IVD | |
Tuyaux en verre, en caoutchouc ou en plastique | |
Naturel |