Learn More
Kartell™ Raccords de tuyaux coniques
Les sectionneurs en PE offrent une alternative rapide, flexible et sûre aux adaptateurs coûteux. Les raccords de tuyaux coniques Kartell™ assemblent étroitement les tuyaux en verre, caoutchouc ou plastique.
Marque: Kartell™ 0053600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour le raccordement de tuyaux en verre, caoutchouc ou plastique
- Le connecteur assure un raccordement étroit
- Remplace les adaptateurs coûteux
Spécification
CE/IVD | |
de 12 à 14 mm | |
Polyéthylène | |
Tuyaux en verre, en caoutchouc ou en plastique | |
7,3 mm |
Couplage de tuyau | |
Taille d’alésage : 7,3 mm | |
12/13/14 mm | |
100 | |
Naturel |