Learn More
Gibco™ TAP Growth Media, optimized for Chlamydomonas culture
Milieux de croissance TAP, optimisés pour la culture de Chlamydomonas
Marque: Gibco™ A1379801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le milieu de culture Gibco™ TAP est optimisé pour la croissance et la maintenance de Chlamydomonas reinhardtii. La formulation est prête à l’emploi à 1 X pour vous permettre d’éviter les étapes laborieuses de préparation des milieux.Chaque milieu de culture Gibco™ BG- est fourni dans le flacon Gibco™ primé conçu pour une utilisation plus facile dans l’armoire de sécurité biologique, réduisant le risque de contamination et vous aidant à effectuer la culture cellulaire de manière plus cohérente. Ensemble, l’emballage et la qualité supérieurs, la plus grande fiabilité et la meilleure cohérence dans la culture de Chlamydomonas, ont pour résultat une meilleure efficacité globale et des données plus robustes (fig. 1, 2).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Les milieux de croissance TAP Gibco™ contiennent : • Milieu Gibco™ TAP 1 L — Stocker à 4°C |
|
Milieu de croissance | |
1 L | |
C. reinhardtii |
Liquide | |
Aucun (prêt à l’emploi) | |
Température ambiante |