Learn More
Gibco™ TAP Growth Media, optimized for Chlamydomonas culture
GREENER_CHOICE
Milieux de croissance TAP, optimisés pour la culture de Chlamydomonas
62.00€ - 376.00€
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu de croissance
Méthode de préparation Aucun (prêt à l’emploi)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12393553
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Gibco™
A1379801
1 L
62.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12063479
Afficher les documents
Gibco™
A1379802
6 x 1 L
376.00€
6000mL
Description
Description
Le milieu de culture Gibco™ TAP est optimisé pour la croissance et la maintenance de Chlamydomonas reinhardtii. La formulation est prête à l’emploi à 1 X pour vous permettre d’éviter les étapes laborieuses de préparation des milieux.
Chaque milieu de culture Gibco™ BG- est fourni dans le flacon Gibco™ primé conçu pour une utilisation plus facile dans l’armoire de sécurité biologique, réduisant le risque de contamination et vous aidant à effectuer la culture cellulaire de manière plus cohérente. Ensemble, l’emballage et la qualité supérieurs, la plus grande fiabilité et la meilleure cohérence dans la culture de Chlamydomonas, ont pour résultat une meilleure efficacité globale et des données plus robustes (fig. 1, 2).
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
Liquide
Milieu de croissance
Aucun (prêt à l’emploi)