Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,99 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
50.10€ - 497.00€
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10721481
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
203910050
5 g Flacon en verre
50.10€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10493775
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
203910250
25 g Flacon en verre
163.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10733265
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
203911000
100 g Flacon en verre
497.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
7721-01-9
358.20
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Cl5Ta
MFCD00011253
tantalum(5+) pentachloride
Spécification
242.0°C
221.0°C
Blanc à jaune
99.99%
TaCl5
3260
15, 9186
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
358.2
Base de métaux à l’état de traces
Tantalum(V) chloride
7721-01-9
Cristaux ou poudre cristalline
Cl5Ta
MFCD00011253
16,312; 17,321
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
358.20
99.99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
Identifiant produit
  • Tantalum(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.