Learn More
Chlorure de tantale(V), 99,99 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10733265
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7721-01-9
Formule moléculaire Cl5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 358.20
Numéro MDL MFCD00011253
Clé InChI OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Nom IUPAC tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spécification
Point d’ébullition 242.0°C
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) chloride
Point de fusion 221.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire TaCl5
Numéro UN 3260
Fieser 16,312; 17,321
Merck Index 15, 9186
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol,koh,h2so4
Poids de la formule 358.2
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tantalum(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.