Learn More
Disilicide au tantale, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15432087
Disilicide au tantale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15432087
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 15432087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044965.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12039-79-1
Formule moléculaire Si2Ta
Poids moléculaire (g/mol) 237.118
Numéro MDL MFCD00049564
Clé InChI MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
CID PubChem 6336888
Nom IUPAC bis($l^{2}-silanylidène)tantalum
SMILES [Si]=[Ta]=[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tantalum disilicide
Point de fusion 2200°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 237.12
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU25B036 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
Numéro de lotE24W062 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
Numéro de lotT19C011 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
Numéro de lotU18D028 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
Numéro de lotW01C012 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number044965.09,044965.18
Nom du produit
Disilicide au tantale, Thermo Scientific Chemicals >