Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames hautes
Pour le stockage ou le transport de lames de format standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po). La boîte pour lames hautes Fisherbrandtrade; est fabriquée en plastique ABS robuste avec charnière à fermoir nickelé pour une utilisation robuste.
Marque: Fisherbrand™ HS15979A
19.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
pulliContient 100 lames de taille : 3 x 2 po (76,2 x 50,8 mm)/liliPour le stockage et le transport/liliLe couvercle une tolérance nécessaire pour plus de hauteur de lames/liliFentes rainurées pour maintenir les lames individuelles en place/liliDoublure antidérapante en liège souple/liliCouleur : bleu/liliP × l × H : 2,4 x 8,2 x 6,9 po (60 x 208 x 175 mm)/li/ul/pSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Bleu | |
Stockage et transport | |
17,5 cm | |
2,36 in | |
ABS | |
8.18 in | |
Liège |
100 | |
100 lames | |
6,88 in | |
Fiche d’inventaire de lames | |
6 cm | |
Rectangulaires | |
20,8 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -