Learn More
IKA™ Tubes BMT-20-S-M
Marque:  IKA™ 0003703200
253.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11780677
  • 303.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube usage unique pour Ultra-Turrax tube
• Volume 20 ou 50mL
• Bouchon plein ou à membrane
• Pas de contamination croisée, ni d'émission d'aérosol
• Version stérile
• Tube broyeur à billes
• Pour broyage d'échantillons secs ou cassants, dispersion de cellules, traitement de matériaux en solution liquide
• Billes en verre ou en acier inox
• Tube usage unique
• Billes inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube BMT-20-S
Broyage à sec d’échantillons secs et fragiles (par exemple kaolin, gypse, pigments colorés, comprimés), macération cellulaire, traitement de matériaux mélangés avec des fluides
25 Paquets
2 à 15 ml
BMT 20-S
Nom du produit
IKA™ Tubes BMT-20-S-M > Capacité : 2 à 15 ml