Learn More
BICASA Tall Pull-Out Cabinet
Tall Pull-Out Cabinet Laboratory Cabinet constructed with fire-retardant particleboard. Features 5 height adjustable polyurethane powder coated steel sheet trays.
3255.00€ - 4170.00€
Spécification
Nbre d’étagères | 5 |
---|---|
Type de produit | Storage Cabinet |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Melamine |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30057609
|
BICASA
TC.PO.450.600.2003 |
450 x 600 x 2030 mm |
3255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
30057567
|
BICASA
TC.PO.450.900.2003 |
450 x 900 x 2030 mm |
4170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Tall Storage Cabinet
- Suitable for NOT FLAMMABLE repository
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Upper air extraction flange 50 mm diameter
- 5 height adjustable steel sheet trays
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid pull-out door
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Ventilation Grid
- Facade Color: Light Grey
Spécification
5 | |
Storage Cabinet | |
Gris clair | |
Melamine |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BICASA Tall Pull-Out Cabinet