Learn More
BICASA Tall Pull-Out Cabinet
Tall Pull-Out Cabinet Laboratory Cabinet constructed with fire-retardant particleboard. Features 5 height adjustable polyurethane powder coated steel sheet trays.
Marque: BICASA TC.PO.450.600.2003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tall Storage Cabinet
- Suitable for NOT FLAMMABLE repository
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Upper air extraction flange 50 mm diameter
- 5 height adjustable steel sheet trays
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid pull-out door
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Ventilation Grid
- Facade Color: Light Grey
Spécification
Storage Cabinet | |
450 x 600 x 2030 mm | |
Melamine |
Gris clair | |
5 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BICASA Tall Pull-Out Cabinet > Dimensions (L x W x H): 450 x 600 x 2030 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu