Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
1040.00€ - 1160.00€
Specifications
Type de porte | Double |
---|---|
Matériau de la monture | Melamine |
Nbre de portes | 2 |
Nbre de tiroirs | Aucun |
Nbre d’étagères | 4 |
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Price | Quantity & Availability | |||||
30057569
|
BICASA
TCD.0900.2003-A |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Anthracite |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057585
|
BICASA
TCD.0900.2003-B |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Blue |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057588
|
BICASA
TCD.0900.2003-R |
900 x (480 + 20) x 2030 mm | Red |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057595
|
BICASA
TCD.1200.2003-A |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Anthracite |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057568
|
BICASA
TCD.1200.2003-B |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Blue |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30057612
|
BICASA
TCD.1200.2003-R |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | Red |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Specifications
Double | |
2 | |
4 | |
No | |
Melamine |
Melamine | |
Aucun | |
None | |
Storage Unit |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors