Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
Marque: BICASA TCD.1200.2003-B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Spécification
Storage Unit | |
Storage Cabinet | |
Double | |
2 | |
4 | |
47.2 in. | |
No |
Blue | |
1200 x (480 + 20) x 2030 mm | |
Melamine | |
Aucun | |
None | |
1200 mm | |
Melamine |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors > Dimensions (L x W x H): 1200 x (480 + 20) x 2030 mm, Color Facade: Blue
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu