Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute
L’armoire de laboratoire haute est fabriquée avec des panneaux de particules ignifuges et dotée de 4 étagères.
Marque: BICASA TCO.0600.2003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire de stockage en hauteur
- Certifications / homologation EN 16121:2017
- Socle de mise à niveau du châssis métallique
- revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
- Couleur gris clair (2 motifs)
- Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
- revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Porte à charnière solide
- Ouverture à 270° - Fermeture automatique
- Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Verrou avec barre par défaut
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Gris clair | |
Socle de mise à niveau | |
460 x 600 x 2030 mm | |
Aucun | |
Non |
Non autoclavable | |
EN 16121 | |
Ouverture de face | |
4 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BICASA Armoire de laboratoire haute > Armoire de laboratoire haute ; dimensions (P x L x H) : 600 x 460 x 2 030 mm ; type de porte : Ouverture de face
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu