Learn More
Fisherbrand™ Flacons pour échantillons de verre
Pour une utilisation avec bouchons à pousser. Les flacons d’échantillons en verre Fisherbrand™ sont fabriqués à partir de verre neutre de type 1B.
Marque: Fisherbrand™ 15324779
123.59 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fond plat
- Verre borosilicaté
- Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Forme haute | |
Polyéthylène | |
46 mm | |
Flacon à fond plat |
13 mm | |
3,5 ml | |
Plat | |
Bouchon à pression. | |
666/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons pour échantillons de verre > Capacité : 3,5 ml ; bouchon : Bouchon à pression ; Hauteur : 46mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu