Learn More
Vitlab™ T-shape Tube Connectors
Split or combine liquid lines. Vitlab™ T-shape Tube Connectors are perfect for splitting or combining of liquid lines in a tubing system.
36.05€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15292769
|
Vitlab™
80521 |
14.15 mm | 12.1 mm | N/A | |||||
Description
- Inner diameter 10.11mm
- Outlet opening 8.2mm
Spécification
Polypropylène |