Learn More
Vitlab™ T-shape Tube Connectors
Split or combine liquid lines. Vitlab™ T-shape Tube Connectors are perfect for splitting or combining of liquid lines in a tubing system.
Marque:  Vitlab™ 80521
Code produit. 15292769
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Inner diameter 10.11mm
  • Outlet opening 8.2mm
Spécification
Spécification
14.15 mm
Polypropylène
12.1 mm