Learn More
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Marque:  Micronova™ TMC6-14
Code produit. 13127716
  • 289.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Description
Description
Les housses de serpillères à franges pour salles blanches Micronova TMop™ sont des éponges arrondies et recouvertes munies de clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° afin de glisser facilement le long des murs et des cloisons souples, et de nettoyer les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Les serpillières sont disponibles dans une gamme de tissus différents avec une couche de mousse plus épaisse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
  • Housses T-Mop avec attaches à clipser disponibles dans différents tissus
  • Les éponges arrondies recouvertes permettent de glisser facilement le long des murs et des parois souples
  • Excellentes sur toutes les surfaces des salles et l’extérieur du matériel
  • S’adaptent facilement aux recoins difficiles, aux espaces confinés et au dessous du matériel
  • Options de tissu disponibles :
    • Le polyester 100 % maille lisse NovaPoly — assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
    • Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
  • À utiliser avec l’adaptateur TMop™ pivotant à 180°
  • Disponible en modèles de 10, 14 et 18 po.
  • TMC6-14 – housse élastique à une épaisseur, option économique pour les surfaces plus petites
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Blanc
Non stérile
Autoclavable
2 in
Non
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Maille polyester lisse
Housses pour serpillères à franges
14 in
35,6 cm
5,1 cm
Produits chimiques
50/carton
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot048530-000 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog NumberTMC6-14
Numéro de lot048363-000 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog NumberTMC6-14
Numéro de lot047087-000 Type de certificatCertificat de conformité Date26/12/2024 Catalog NumberTMC6-14
Numéro de lot047128-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberTMC6-14
Numéro de lot046996-000 Type de certificatCertificat de conformité Date16/12/2024 Catalog NumberTMC6-14
Nom du produit
Micronova™ Serpillères à franges pour salles blanches T-Mop™ avec housses > Housse TMop, NovaPoly, élastique, monopli, polyester lisse, 14 po.
Adaptateur et manche non inclus