missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Lingettes désinfectantes synthétiques
Recyclez les lingettes désinfectantes synthétiques à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
124.31€ - 235.38€
Spécification
Couleur | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Jetable | Single-use |
Sans latex | Yes |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17885965
|
Terracycle™
CS175-S-FR |
Small |
124.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17895855
|
Terracycle™
CS175-M-FR |
Medium |
170.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17815865
|
Terracycle™
CS175-L-FR |
Large |
235.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Toutes marques de lingettes désinfectantes synthétiques
MERCI DE NE PAS INCLURE
- Les lingettes désinfectantes naturelles
- Les emballages de lingettes désinfectantes ou d'autres produits de nettoyage
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols
Spécification
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
Single-use | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |