missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Lingettes désinfectantes synthétiques
Recyclez les lingettes désinfectantes synthétiques à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque: Terracycle™ CS175-L-FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
- Toutes marques de lingettes désinfectantes synthétiques
MERCI DE NE PAS INCLURE
- Les lingettes désinfectantes naturelles
- Les emballages de lingettes désinfectantes ou d'autres produits de nettoyage
- Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
- Déchets médicaux, verre cassé, piles, batteries et peintures à l’huile et aérosols
Spécification
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Non autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Non stérile | |
Cardboard, Plastic |