Learn More
Agilent BioTek Lecteur multimode hybride Synergy H1, IVD
Biotek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques monochromateuses et d’optiques à filtre.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
Marque: Agilent BioTek SH1M2FG-SI
Description
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. The patented Hybrid Technology offers flexibility and sensitivity across a broad range of applications. The modular platform allows upgrading to expand functionality as your laboratory workflows change
Synergy H1 offers continuously variable bandwidth monochromators for fluorescence excitation and emission wavelength selection. Fluorescence bandwidth can be set between 9 and 50 nm, in 1 nm increments, allowing users to fully optimize reader settings to drive the best assay performance compared to fixed bandwidth systems.
Spécification
230 à 999 nm (incréments de 1 nm) | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
46,4 cm | |
18,3 in | |
96 puits : 11 s, 384 puits : 22 s | |
0 à 4 de dia. ext. | |
13 in | |
33 cm | |
Technologie hybride exclusive | |
2 pompes à seringues | |
130 W max. | |
Monochromateurs de 2,5 à 4 pM, filtres de fluorescence de 0,25 pM, monochromateur ATP de 20 amol, luminescence du filtre ATP de 10 amol, polarisation à fluorescence de 1,2 mP, Europium de 40 fM avec filtres, 1200 fM avec fluorescence en temps différé monos | |
< 55 lb | |
14,8 in | |
Plaques de 6 à 384 puits, Plaques de micro-volume Take3 | |
Logiciel pour lecteur de microplaques et imageur Gen5, Gen5 Secure pour une conformité à la norme 21 CFR Part 11 (en option) | |
Point final, Kinetric, Balayage spectral, Balayage de la zone des puits |
Absorbance : ± 2 nm ; distributeur : ± 1 μl ou 2 % | |
0 à 20% | |
Compatible avec les systèmes d’automatisation BioStack et tiers | |
Incubation dans 4 zones à 70°C | |
Linéaire, orbitale, double orbitale | |
5 à 1 000 μl, par incréments de 1 μl | |
50/60 Hz | |
Compatible avec le contrôleur de gaz ; fluorescence monochromatique à bande passante variable ; absorbance monochromatique ; luminescence pleine lumière ; fluorescence filtre/dichroïque ; polarisation de fluorescence ; fluorescence en temps différé ; luminescence filtrée | |
H1M2FG | |
Lecteur de microplaques multimode | |
± 0,1 % (CO2 et O2) | |
Monochromateur à intensité de fluorescence : 250 à 700 nm (option 900 nm), polarisation par fluorescence : 280 à 700 nm (option de 850 nm) | |
25 kg | |
37,5 cm | |
Photodiode, PMT | |
Flash au xénon |