Learn More
Adaptateur fileté à vis/conique SVL™
Facilite la connexion entre les éléments de verrerie SVL™ et Quickfit™.
328.00€ - 473.00€
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15577740
|
SVL
670-70 |
14/23 |
411.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15587740
|
SVL
670-77 |
24/29 | N/A | ||||||
15597740
|
SVL
670-83 |
N/A | |||||||
Description
- Comprend un filetage SVL™ et un rodage en verre rodé Quickfit™
- Le filetage accepte les bouchons à vis et les couplages SVL™. Le cône s’adapte aux rodages Quickfit™
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques