Learn More
Adaptateur fileté à vis/conique SVL™
Facilite la connexion entre les éléments de verrerie SVL™ et Quickfit™.
Marque:  SVL 670-70
Code produit. 15577740
  • 411.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend un filetage SVL™ et un rodage en verre rodé Quickfit™
  • Le filetage accepte les bouchons à vis et les couplages SVL™. Le cône s’adapte aux rodages Quickfit™
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14/23
Verre borosilicaté
15
Verrerie SVLtrade; et Quickfittrade;
Adaptateur pour cône/bouchon à vis