Learn More
Anritsu™ Sonde de surface
178.00€ - 223.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11992149
|
Anritsu™
343KTC1ANP |
20 mm L |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11972149
|
Anritsu™
CS-23K-005-1-TC1-ANP |
Dia. 6 mm |
223.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11962149
|
Anritsu™
CS11K0051TC1ANP |
Dia. 4,2 mm |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Thermocouple KT de surface coudé ultra-rapide• Thermocouple coudé 45° ultra-rapide, petite surface, câble PTFE 1 m
• Sonde inox pour petites surfaces rondes ou planes