Learn More
Anritsu™ Sonde de surface
Marque:  Anritsu™ CS11K0051TC1ANP
Code produit. 11962149
  • 204.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermocouple KT de surface
• Thermocouple petit diamètre ultra-rapide, câble PTFE 1 m
• Sonde inox 316 mesure petite surface
• Thermocouple KT de surface
Spécification
Spécification
Dia. 4,2 mm