Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
76.08€ - 408.03€
Spécification
Certifiés Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal™
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Volume (métrique) de travail Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Volume (métrique) de travail Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15102699
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-P100
450 μl 20 plaques 10 à 400 μl 14,4 mm
76.08€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15112699
Afficher les documents
Thermo Scientific™
60180-P130
450 μl 120 Plates 10 à 400 μl 14,4 mm
408.03€
120 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Specification Certified, GC/MS Tested
WebSeal™
Polypropylène
Non stérile
-80°C to 121°C
Microtiter
8 x 12
Clear
96
Sans revêtement
8 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis