Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Spécification
| Certifiés | Specification Certified, GC/MS Tested |
| Array | 8 x 12 |
| Gamme de produits | WebSeal |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 10 à 400 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Sans revêtement |
| Volume total (métrique) du puits | 450 μl |
| Afficher plus |