Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Code produit. 15192739
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Couleur:
Transparent
Nb par paquet:
5
50 tapis
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
Code produit. 15192739
Marque: Thermo Scientific™ 60180M126
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Ils sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Tapis pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
979
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 384
Nb par paquet 5
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility Plaque à 384 puits