Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 9 mm pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 6PSC9STS1G
37.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 9 mm, comme nos flacons à vis en verre de 2 ml SureSTART , nos flacons à vis en verre de qualité GOLD de 2 ml, nos micro-flacons à vis en verre à récupération totale pour les échantillons de < 2 ml, nos flacons à vis en verre à récupération élevée de 1,7 ml et nos micro-flacons à vis en verre pour les échantillons de < 2 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons en polypropylène avec septa polyvalents en silicone / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus et greffés sont disponibles en option. Nos bouchons AVCS™ intègrent la technologie de système de fermeture de flacon avancé pour assurer une compression optimale du joint lors de la fermeture d’un flacon. Utilisez les bouchons à vis AVCS avec nos flacons SureStop™ pour assurer une bonne étanchéité, des données cohérentes et un débit d’échantillons accru.
Our performance Level 3 caps are specially designed and treated for mass spectrometry applications and contain the lowest amounts of metals, extractables, and leachables, ensuring that you consistently achieve sensitivity and selectivity from your most challenging analytes.
SureStop Vials & Advanced Vial Closure System (AVCS) Caps:
This patented screw top vial/cap combination features a push-through resistant sealing ring design, controlled septum compression, and SureStop closure positioning flange to ensure an effective seal that eliminates under- and over-sealing, reduces solvent evaporation, and creates less autosampler interruptions. SureStop vials and AVCS caps have universal instrument compatibility for all LC and GC autosamplers. They also contain low leachable levels, making them an ideal alternative to bonded caps for those seeking cleaner spectra.
The SureSTART Performance Levels
SureSTART vials, caps, inserts, septa, and kits are available in three performance levels. Now you can choose the products that best suit your analytical, performance, or budget needs.
• Level 1: Everyday analysis
Chromatography approved
SureSTART Level 1 products are cost optimized, suitable for all instrument types, and quality tested to deliver the performance, sample security, and reproducibility you need for everyday analyses. They are an ideal solution for verifying compound presence and quantification using detection techniques such as UV, RI, and FID.
• Level 2: High-throughput analysis
When robustness and reproducibility are key
SureSTART Level 2 vials have very low metal contents and leachables to ensure that they conform to the high standards you need to meet your regulatory requirements. The septa are conditioned to provide a very low level of chromatographic extractables. These products support routine analyses and deliver high quality data with an uninterrupted workflow.
• Level 3: High performance
When sensitivity is a must
SureSTART Level 3 products are packed in a clean environment according to our own hygiene concept and regulations to protect against contaminating factors. The vials contain the lowest levels of extractable metals and leachables to ensure consistent, reproducible sensitivity and selectivity for the most challenging analytes. The septa are conditioned to provide the lowest level of chromatographic extractables. Choose these products for ultimate method performance and high levels of and sample security and integrity.
All SureSTART vials, closures, and septa are certified to meet physical parameter specifications as part of our manufacturing process.
Spécification
Blanc/bleu | |
9 mm | |
Oui | |
Single-use | |
Septum | |
Pre-slit | |
Autoclavable | |
100 Pk. | |
AVCS Screw Cap | |
LC/GC autosampler |
Green | |
Silicone/PTFE | |
Non stérile | |
Silicone/PTFE | |
Silicone/PTFE | |
SureSTART niveau 3 | |
5.85 mm | |
1 mm | |
9 mm | |
9 mm Screw thread |