Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Utilisez les bouchons à vis de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à vis dotés d’une ouverture de 9 mm pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 6PSC9ST1T
249.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17304053
  • 270.89€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Bleu
No
Level 3
SureSTART niveau 3
1 mm
Vis (AVCS™), niveau 3
Flacons à vis de 9 mm
Polypropylène
Silicone blanc / PTFE rouge
54 shore
1000/Pk.
Spécification certifiée
9 mm
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    30
    Heures
    0
    Minutes
    25
    Secondes
    46
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
    Code promotionnel: 24134
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    0
    Minutes
    25
    Secondes
    46
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    30
    Heures
    0
    Minutes
    25
    Secondes
    46
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons à vis de 9 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3 >