Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles et longues
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
23.05€ - 74.75€
Spécification
Volume (métrique) | 0.1 à 10μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Stérilité | Non stérile |
Couleur | Transparent |
Longueur (impériale) | 1,25 in |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11983416
![]() |
Fisherbrand™
T102-FIS |
En vrac |
23.05€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11967714
![]() |
Fisherbrand™
T102RL-FIS |
Recharge |
74.75€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
- Toutes les pointes stériles en portoir sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
- Toutes les pointes sans filtre non stériles en portoir et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN.
Spécification
0.1 à 10μl | |
Non stérile | |
1,25 in | |
Sans DNase, RNase ni ADN | |
Universelle | |
SureOne | |
2,5 μl |
Sans filtre | |
Transparent | |
46 mm | |
Version longue | |
Oui | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles et longues